Learn More
Éster de pinacol de ácido 2,6-dimetoxipiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427675 250 mg 250 miligramos
11382329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27282.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214360-59-5
Fórmula molecular C13H20BNO4
Peso molecular (g/mol) 265.12
Número MDL MFCD03788240
Clave InChI VZGDCNFVMWRPOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethoxy-5 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2,6-dimethoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2,6-dimethoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabo
PubChem CID 2758487
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxi-3-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES COC1=CC=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C(OC)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 39°C to 42°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.12
Porcentaje de pureza 95%