Learn More
Ácido 2,6-dimetoxipiridina-3-borónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11986471 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11986471 5 g 5 g
11976471 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11986471 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445410050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 221006-70-8
Fórmula molecular C7H10BNO4
Peso molecular (g/mol) 182.97
Clave InChI ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
Nombre IUPAC Ácido (2,6-dimetoxipiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 108°C to 109°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.97
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.