Learn More
Ácido 2,6-dimetoxipiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355659 250 mg 250 miligramos
11365659 1 g 1 g
11375659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20389.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 221006-70-8 | C7H10BNO4 | 182.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 221006-70-8
Fórmula molecular C7H10BNO4
Peso molecular (g/mol) 182.97
Número MDL MFCD03788239
Clave InChI ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxypyridine-3-boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridineboronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dimethoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-borono-2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxy-3-pyridylboronic acid, 2,6-dimethoxypyridine-5-boronic acid, boronic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinyl, 2,6-dimethoxy-3-pyridyl boronic acid
PubChem CID 2762707
Nombre IUPAC Ácido (2,6-dimetoxipiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 9391039
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.97
Porcentaje de pureza 95%