Learn More
2,6-Dimetoxipiridina-3,5-dihidrocloruro (>90%), TRC
Código de producto. 30373469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30373469 100 mg
30383829 500 mg
30382443 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30373469 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD562203100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56216-28-5
Fórmula molecular C7H11N3O2 . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 205.64
SMILES Cl.Cl.COc1nc(OC)c(N)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxypyridine-3,5-diamine Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O2.ClH/c1-11-6-4(8)3-5(9)7(10-6)12-2;/h3H,8-9H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0385