Learn More
2,6-dimetoxifenol, TRC
Código de producto. 30369478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369478 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30369478 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46150010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxyphenol
CAS 91-10-1
Fórmula molecular C8H10O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-Dimethoxyphenic acid, 2-Hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, Pyrogallol 1,3-Dimethyl Ether, Syringol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1O
Peso molecular (g/mol) 154.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.063