Learn More
2,6-dimetoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethoxyphenol |
| CAS | 91-10-1 |
| Fórmula molecular | C8H10O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 1,3-Dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-Dimethoxyphenic acid, 2-Hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, Pyrogallol 1,3-Dimethyl Ether, Syringol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1O |
| Peso molecular (g/mol) | 154.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.063 |