Learn More
2,6-Dimetoxifenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421307 100 g 100 g
11411307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24253.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-10-1 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
It is used in smoke flavors, whisky, rum, tea, spice, savory, seafood, meat, liquorices, coffee, and nut flavors. It is reported to be the single most important flavor chemical in smoke flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en sabores ahumados, whisky, ron, té, especias, alimentos salados, mariscos, carne, regaliz, café y frutos secos. Se ha descrito como el producto químico saborizante más importante de los sabores ahumados.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-10-1
Fórmula molecular C8H10O3
Peso molecular (g/mol) 154.17
Número MDL MFCD00064434
Clave InChI KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo syringol, pyrogallol 1,3-dimethyl ether, 1,3-dimethyl pyrogallate, phenol, 2,6-dimethoxy, 2-hydroxy-1,3-dimethoxybenzene, 1,3-di-o-methylpyrogallol, 1,3-dimethoxy-2-hydroxybenzene, 2,6-dimethoxy-phenol, pyrogallol dimethylether, 2,6-dwumetoksyfenol
PubChem CID 7041
ChEBI CHEBI:955
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxifenol
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxyphenol
Punto de fusión 50°C to 57°C
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1526871
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethoxyphenol