Learn More
2,6-Dimetoxinaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402020 1 g 1 g
11412020 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402020 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28366.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5486-55-5 | C12H12O2 | 188.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5486-55-5
Fórmula molecular C12H12O2
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00004063
Clave InChI AHKDVDYNDXGFPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-naphthalene, 2,6-dimethoxy naphthalene, pubchem22734, naphthalene,6-dimethoxy, acmc-1ap1a, 2,6-dimethoxynaphthalene
PubChem CID 79627
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxinaftaleno
SMILES COC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxynaphthalene
Punto de fusión 152°C to 154°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 99%