Learn More
Cloruro de 2,6-dimetoxibenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 1989-53-3 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO3 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2,6-dimetoxibenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.024 |