Learn More
Cloruro de 2,6-dimetoxibenzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11398745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398745 5 g 5 g
11308755 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12345.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1989-53-3
Fórmula molecular C9H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 200.62
Número MDL MFCD00000665
Clave InChI NDXRPDJVAUCBOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl chloride, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,6-dimethoxybenzoylchloride, acmc-1bopm, 2,6dimethoxybenzoyl chloride, 2,6-dimethoxy-benzoylchlorid, 2,6-dimethoxylbenzoyl chloride, 2,6-dimethoxy benzoyl chloride, 2,6-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,6-dimethoxy
PubChem CID 74810
Nombre IUPAC cloruro de 2,6-dimetoxibenzoilo
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxybenzoyl chloride
Punto de fusión 63°C to 67°C
Olor Acrid
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 881245
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.62
Porcentaje de pureza 97%