Learn More
2,6-Dimetoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10626012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10626012 10 g Frasco de vidrio 10 g
10539263 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181720100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 16932-49-3
Fórmula molecular C9H9NO2
Peso molecular (g/mol) 163.18
Número MDL MFCD00001788
Clave InChI XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzonitrile, 2,6-dimethoxybenzenecarbonitrile, pubchem4772, 2.6-dimethoxybenzonitrile, benzonitrile,2,6-dimethoxy, 2-10-00-00260 beilstein handbook reference, 2,6-dimethoxybenzonitrile
PubChem CID 85648
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxibenzonitrilo
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxybenzonitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 119°C to 123°C
Color Beige
Punto de ebullición 310°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CN
Cantidad 10 g
Beilstein 10, 388
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxybenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación