Learn More
Ácido 2,6-dimetoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30378793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378793 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30378793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD469640100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxybenzoic Acid
CAS 1466-76-8
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 100 g
Sinónimo NSC 28591
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579