Learn More
Ácido 2,6-dimetoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 1466-76-8 |
| Fórmula molecular | C9H10O4 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | NSC 28591 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 182.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0579 |