Learn More
Ácido 2,6-dimetoxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484050 500 g 500 g
11467047 25 g 25 g
11477047 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14418.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1466-76-8 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
It is used in the synthesis of indoles as well as coumarins related to Novobiocin, used as potent inhibitors of heat-shock protein 90 in the treatment of breast cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa en la síntesis de indoles, así como cumarinas relacionadas con novobiocina, que se utilizan como potentes inhibidores de la proteína de choque térmico 90 en el tratamiento del cáncer de mama.
Solubilidad
Insoluble en agua. La solubilidad en metanol es casi transparente. Soluble en DMSO, acetato de etilo y acetona.
Notas
Almacenar lejos de bases y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1466-76-8
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00002437
Clave InChI MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
PubChem CID 15109
Nombre IUPAC ácido 2,6-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión ∼188°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 2212190
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,Ethyl Acetate and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%