Learn More
Ácido 2,6-dimetoxibencenoborónico, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455727 5 g 5 g
11445727 1 g 1 g
11465727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24305.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23112-96-1 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23112-96-1
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.982
Número MDL MFCD01318987
Clave InChI BKWVXPCYDRURMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxyphenyl boronic acid, 2,6-dimethoxyphenylboronicacid, 2,6-dimethoxybenzeneboronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl-boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl boranediol, boronic acid, 2,6-dimethoxyphenyl, pubchem1825, acmc-1clhv, ksc201q0f, 2,6-dimethoxy-phenylboronic acid
PubChem CID 2734343
Nombre IUPAC ácido (2,6-dimetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=CC=C1OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3032352
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza ≥97%