Learn More
2,6-Dimetoxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10207330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10207330 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10207330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305790010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxybenzaldehyde
Nombre de nota 99%
CAS 3392-97-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 95.0°C to 98.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 285.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10O3
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CHO
Número MDL MFCD00010862
Cantidad 1 g
Sinónimo benzaldehyde, 2,6-dimethoxy, unii-54p7cg8v99, pubchem8226, acmc-1ckys, 2,6 dimethoxybenzaldehyde, 2,6-dimethoxy-benzaldehyde, ksc497m3h, 1,3-dimethoxy-2-formylbenzene, paragos 460025, timtec-bb sbb006541
Clave InChI WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1C=O
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 166.18
PubChem CID 96404
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino