Learn More
2,6-Dimetoxibenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444883 1 g 1 g
11454883 5 g 5 g
11464883 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12209.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3392-97-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
2,6-Dimethoxybenzaldehyde has been used in the preparation of 2,6-dihydroxybenzaldehyde by demethylation with AlBr3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,6-Dimetoxibenzaldehído se ha utilizado en la preparación de 2,6-dihidroxibenzaldehído por desmetilación con AlBr3.
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparencia).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3392-97-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00010862
Clave InChI WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,6-dimethoxy, unii-54p7cg8v99, pubchem8226, acmc-1ckys, 2,6 dimethoxybenzaldehyde, 2,6-dimethoxy-benzaldehyde, ksc497m3h, 1,3-dimethoxy-2-formylbenzene, paragos 460025, timtec-bb sbb006541
PubChem CID 96404
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 96°C to 98°C
Punto de ebullición 285°C
Cantidad 1 g
Beilstein 908138
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in Methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%