Learn More
2,6-Dimetoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456250 1 g 1 g
11466250 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27139.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.181 g/mol
2,6-Dimethylaniline degradation by Fenton process has been studied in depth for the purpose of learning more about the reactions involved in the oxidation of 2,6-dimethylaniline under various reaction conditions. Using a previously developed gas chromatographic-mass spectrometric assay, hemoglobin adducts of 2,6-dimethylaniline were detected covalently bound to rat hemoglobin after administration of either 2,6-dimethylaniline or lidocaine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La degradación de 2,6-dimetilanilina por el proceso de Fenton ha sido estudiada en profundidad con el propósito de aprender más sobre las reacciones involucradas en la oxidación de 2,6-dimetilanilina bajo diversas condiciones de reacción. Gracias a un ensayo espectrométrico de masas cromatográficas de gases desarrollado previamente, se detectaron aductos de hemoglobina de 2,6-dimetilanilina covalentemente ligados a la hemoglobina de rata después de la administración de 2,6-dimetilanilina o lidocaína.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2734-70-5
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.181
Número MDL MFCD00053934
Clave InChI HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
PubChem CID 95940
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxianilina
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxyaniline
Punto de fusión 76°C to 78°C
Olor Characteristic
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 97%