Learn More
2,6-Dimetoxianilina,96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13428628 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13428628 5 g Frasco de vidrio 5 g
13418628 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13428628 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448790050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2734-70-5
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Clave InChI HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
PubChem CID 95940
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxianilina
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxyaniline
Punto de fusión 76°C to 78°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3NH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dimethoxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.