Learn More
2',6'-Dimetoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30383854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383854 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4619301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
Fórmula molecular C10 H12 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 180.201
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.079