Learn More
2',6'-Dimetoxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30384872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384872 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30384872 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4619305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2',6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
Fórmula molecular C10 H12 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)10-8(12-2)5-4-6-9(10)13-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cccc(OC)c1C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 180.201
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.