Learn More
2',6’-Dimetoxiacetofenona, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10502318 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10502318 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10502318 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295130050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 6'-Dimethoxyacetophenone
CAS 2040-04-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.5°C to 71.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 135.0°C to 136.0°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula molecular C10H12O3
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Número MDL MFCD00008729
Cantidad 5 g
Sinónimo 2',6'-dimethoxyacetophenone, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethanone, 2,6-dimethoxyacetophenone, acetophenone, 2',6'-dimethoxy, 1-2,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-dimethoxyphenyl, usaf k-2801, 2,6-dimethoxy acetophenone, 1-acetyl-2,6-dimethoxybenzene, pubchem3380
Clave InChI XEUGKOFTNAYMMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1OC)OC
Nombre IUPAC 1-(2,6-dimetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 180.21
PubChem CID 16267
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • 2',6'-Dimethoxyacetophenone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.