Learn More
2,6-dimetoxi-7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dimethoxy-7-deazapurine |
| CAS | 90057-09-3 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-12-7-5-3-4-9-6(5)10-8(11-7)13-2/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11) |
| SMILES | COc1nc(OC)c2cc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-dimetoxi-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.0695 |