Learn More
2,6-Dimetoxi-4-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434817 25 g 25 g
11444817 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21801.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6638-05-7 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
Used as a flavor and fragrance agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como agente saborizante y aromatizante.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6638-05-7
Número MDL MFCD00017289
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
Punto de fusión 36°C to 42°C
Punto de ebullición 144°C to 146°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Fórmula molecular C16H13NO3
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy, chembl24850, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy indole-2-carboxylic acid, 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylicacid, maybridge1_005333, acmc-209x2s
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI MVCLSAMNMAWXFQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC(=C3)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-fenilmetoxi-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 267.28
PubChem CID 81146
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 97%