Learn More
Ácido 2,6-dimetoxi-3-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396906 5 g 5 g
11306916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04366.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55776-17-5 | C9H9NO6 | 227.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55776-17-5
Fórmula molecular C9H9NO6
Peso molecular (g/mol) 227.172
Número MDL MFCD00017324
Clave InChI YIKBQFPTPKEFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxy-3-nitro-benzoic acid, acmc-20ao8d, benzoic acid, 2,6-dimethoxy-3-nitro
PubChem CID 3085094
Nombre IUPAC ácido 2,6-dimetoxi-3-nitrobenzoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dimethoxy-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 130°C to 132°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2657939
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.17
Porcentaje de pureza 97%