Learn More
2,6-dimetoxi-1,4-benzoquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10284651 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10143481 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 530-55-2 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-55-2
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00016368
Clave InChI OLBNOBQOQZRLMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dimethoxy-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-benzoquinone, 2,6-dimethoxyquinone, 2,6-dimethoxybenzoquinone, 2,6-dimethoxy-p-quinone, 2,6-dimethoxysemiquinone anions, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethoxy, dmbq, p-benzoquinone, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxybenzo-1,4-quinone
PubChem CID 68262
ChEBI CHEBI:27651
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxiciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES COC1=CC(=O)C=C(C1=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dimethoxy-1, 4-benzoquinone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 253.0°C to 257.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3246
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino