Learn More
Isocianato de 2,6-diisopropilfenil, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382896 25 g 25 g
11362896 1 g 1 g
11372896 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10613.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 28178-42-9 | C13H17NO | 203.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28178-42-9
Fórmula molecular C13H17NO
Peso molecular (g/mol) 203.29
Número MDL MFCD00008882
Clave InChI FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diisopropylphenyl isocyanate, 2,6-diisopropylphenylisocyanate, 2-isocyanato-1,3-diisopropylbenzene, benzene, 2-isocyanato-1,3-bis 1-methylethyl, isocyanic acid 2,6-diisopropylphenyl ester, isocyanic acid, 2,6-diisopropylphenyl ester, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanatobenzene, 2,6-bis 1-methylethyl phenyl isocyanate, 2-isocyanato-1,3-di propan-2-yl benzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl-2-isocyanato
PubChem CID 92259
Nombre IUPAC 2-isocianato-1,3-di(propan-2-il)benceno
SMILES CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
Densidad 0.951
Punto de ebullición 116°C to 117°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 25 g
Número UN UN2206
Beilstein 2645721
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.29
Porcentaje de pureza 94%