Learn More
2,6-Diisopropylphenol, 97%, Thermo Scientific™
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar L06841.36
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317016
  • 319.00€ / 500 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2,6-Diisopropylphenol plays the role of an antioxidant by reacting with free radicals to form a phenoxyl radical, a property associated with all phenol-based free radical scavengers. It is an effective intravenous hypnotic agent, widely used for the induction and maintenance of anesthesia and for sedation in the intensive care unit. It is useful for the induction and maintenance of general anaesthesia.
Solubility
Very slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
2078-54-8
178.275
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
4943
2,6-di(propan-2-yl)phenol
C12H18O
MFCD00008885
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CHEBI:44915
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
Especificaciones
2,6-Diisopropylphenol
0.962g/mL
C12H18O
MFCD00008885
1866484
propofol, 2,6-diisopropylphenol, diprivan, disoprofol, disoprivan, diisopropylphenol, ampofol, 2,6-bis 1-methylethyl phenol, fresofol, propofolum
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)O
178.275
CHEBI:44915
97%
2078-54-8
254°C to 256°C
1.5140
500g
14,7834
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
2,6-di(propan-2-yl)phenol
4943
178.28
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,6-Diisopropylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diisopropylphenol
SDS Documentos