Learn More
2,6-Diisopropilnaftaleno, TRC
Código de producto. 30134825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134825 5 g 5 g
30138022 50 g 50 g
17982945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4593655G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24157-81-1
Fórmula molecular C16 H20
Peso molecular (g/mol) 212.33
Sinónimo Naphthalene, 2,6-diisopropyl- (6CI,8CI), 2,6-Bis(1-methylethyl)naphthalene, 2,6-Diisopropylnaphthalene, 2,6-Diisospropylnaphthalene, NSC 166467
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)naftaleno
SMILES CC(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropylnaphthalene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20/c1-11(2)13-5-7-16-10-14(12(3)4)6-8-15(16)9-13/h5-12H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1565