Learn More
Ácido 2,6-diisopropilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 2,6-diisopropilbenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diisopropylbenzoic Acid |
| CAS | 92035-95-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,6-Diisopropylbenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H18 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2,6-Diisopropylbenzoic Acid, Propofol Imp. M (Pharmeuropa), Dimetindene Maleate Imp. B (EP), Dimetindene Imp. B (EP), Propofol Impurity M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13(14)15/h5-9H,1-4H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)c1cccc(C(C)C)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,6-di(propan-2-il)benzoico |
| Mostrar más |