Learn More
2,6-diisopropilanilina, TRC
Código de producto. 30378730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378730 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30378730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4599405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropylaniline
CAS 24544-04-5
Fórmula molecular C12H19N
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,6-Diisopropyl- aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)aniline, 2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Diisopropylphenylamine, N-(2,6-Diisopropylphenyl)amine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
SMILES CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
Peso molecular (g/mol) 177.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.1517