Learn More
2,6-Diisopropilanilina, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10501621 100 g Frasco de vidrio 100 g
10206080 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10501621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.45€
    34.65€ / 100 g
    Ahorro 3.80€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24544-04-5
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.29
Número MDL MFCD00008887
Clave InChI WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)anilina
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diisopropylaniline
Nombre de nota 92%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 257.0°C
Temperatura de inflamación 123°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Índice de refracción 1.5320 to 1.5340
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 168
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza 90+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 2,6-Diisopropylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.