Learn More
2,6-Diisopropilanilina, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322986 500 g 500 g
11312986 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11322986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10761.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.291 g/mol
2,6-Diisopropylaniline acts as an intermediate used in the production of carbodiimides stabilizers, synthetic resins, antioxidants and active pharmaceutical ingredients. It is also used in the preparation of multitopic Schiff-base ligand precursors and 4,5-bis(2,6-diisopropylanilino)-2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethylthioxanthene. It also undergoes condensation reaction with triacetylmethane to get -[1-(2,6-diisopropylphenylamino)ethylidene]pentane-2,4-dione. Further, it is used to prepare N-heterocyclic carbene complexes for alfa-arylation of acyclic ketones, amination of haloarenes and aqueous Suzuki coupling. In addition to this, it is used in the prepartion of organocatalyst based on naphthalene diimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,6-diisopropilanilina actúa como intermedio y se utiliza en la producción de estabilizantes carbodiimidos, resinas sintéticas, antioxidantes e ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza en la preparación de precursores multitemáticos de ligando de base de Schiff y 4,5-bis(2,6-diisopropilanilino)-2,7-di-terc-butilo-9,9-dimetiltioxanteno. También experimenta una reacción de condensación con triacetilmetano para obtener -[1-(2,6-diisopropilfenilamino)etilideno]pentano-2,4-diona. Asimismo, se utiliza para preparar complejos de carbeno N-heterocíclico para alfa-arilación de cetonas acíclicas, aminación de haloarenos y acoplamiento de Suzuki acuoso. Además de esto, se utiliza en la preparación de organocatalizadores a base de diimidas de naftaleno.
Solubilidad
Miscible con éter y alcohol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24544-04-5
Fórmula molecular C12H19N
Peso molecular (g/mol) 177.291
Número MDL MFCD00008887
Clave InChI WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
Nombre IUPAC 2,6-di(propan-2-il)anilina
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropylaniline
Punto de fusión -54°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 254°C to 257°C
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 500 g
Beilstein 2208763
Información de solubilidad Miscible with ether and alcohol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.29
Porcentaje de pureza ≥90%