Learn More
2,6-Diisopropil-N,N-dimetilanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332319 5 g 5 g
11322319 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27275.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2909-77-5 | C14H23N | 205.345 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2909-77-5
Fórmula molecular C14H23N
Peso molecular (g/mol) 205.345
Número MDL MFCD00144978
Clave InChI ALXIOUGHHXXLKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diisopropyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-2,6-diisopropylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl-n,n-dimethyl-aniline, acmc-20ao8g, 2,6-bis methylethyl phenyl dimethylamine, n,n-dimethyl-2,6-di propan-2-yl aniline, benzenamine,n,n-dimethyl-2,6-bis 1-methylethyl
PubChem CID 76198
Nombre IUPAC N,N-dimetil-2,6-di(propan-2-il)anilina
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylaniline
Densidad 0.873
Punto de ebullición 86°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5005
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.34
Porcentaje de pureza 96%