Learn More
2,6-Diiodofenol, TRC
Código de producto. 30376973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376973 10 mg
30381204 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30376973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45892010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28177-54-0
Fórmula molecular C6 H4 I2 O
Peso molecular (g/mol) 345.9
Sinónimo Phenol, 2,6-diiodo-, 2,6-Diiodophenol
Nombre IUPAC 2,6-diiodofenol
SMILES Oc1c(I)cccc1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diiodophenol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4I2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.8352