Learn More
2,6-diyodofenol, Mikromol™
Código de producto. 17980856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17980856 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17980856 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0694.180025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,6-diyodofenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diiodophenol
CAS 28177-54-0
Nombres de analitos o componentes 2,6-Diiodophenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H4 I2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenol, 2,6-diiodo-, 2,6-Diiodophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4I2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
SMILES Oc1c(I)cccc1I
Nombre IUPAC 2,6-diyodofenol
Peso molecular (g/mol) 345.9
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.8352 g/mol