Learn More
2,6-Diyodo-4-(trifluorometil)fenol, 97 %
Código de producto. 15476487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476487 250 mg 250 miligramos
15466487 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33645.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169255-50-9
Fórmula molecular C7H3F3I2O
Peso molecular (g/mol) 413.904
Número MDL MFCD20486163
Clave InChI PFTYBCBURDKLTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diiodo-4-trifluoromethyl phenol
PubChem CID 10309908
Nombre IUPAC 2,6-diyodo-4-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)I)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diiodo-4-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 104°C to 105°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.9
Porcentaje de pureza 97%