Learn More
2,6-diyodo-4-nitrofenol, TRC
Código de producto. 30372240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372240 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30372240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455098100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diiodo-4-nitrophenol
CAS 305-85-1
Fórmula molecular C6H3I2NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Nitro-2,6-diiodophenol, Ancylol, DNP, Disofen, Disophenol, Iodofen, Iodophen, Syngamix
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3I2NO3/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
SMILES O=[N](C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 390.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.8202