Learn More
2,6-dihidroxinaftaleno, TRC
Código de producto. 30378274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378274 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30378274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45352025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydroxynaphthalene
CAS 581-43-1
Fórmula molecular C10H8O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2,6-Naphthalenediol, 2,6-Dihydroxynaphthaline, 2,6-Naphthohydroquinone, 2-Hydroxy-6-naphthol, 6-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76640, NSC 62687
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-5-10(12)4-2-8(7)6-9/h1-6,11-12H
SMILES Oc1ccc2cc(O)ccc2c1
Peso molecular (g/mol) 160.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0524