Learn More
2,6-Dihidroxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2,6-Dihydroxynaphthalene is used in the preparation of 1,5-dichloro-2,6-diethynylnaphthalenes. It is used to produce convulsions in mice. It exhibits antiproliferative activity towards certain cells. It is also employed in the preparation of the first-generation rotaxane dendrimer. Further, it is used in the production of several dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants and antiseptics. In addition to this, it is converted into amines, esters, ethers and carboxylic derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2,6-dihidroxinaftaleno se utiliza en la preparación de 1,5-dicloro-2,6-dietinilnaftalenos. Se emplea para producir convulsiones en ratones. Muestra actividad antiproliferativa contra ciertas células. También se emplea en la preparación de dendrímeros de rotaxano de primera generación. Además, se utiliza en la producción de varios colorantes, pigmentos, blanqueadores fluorescentes, agentes de curtido, antioxidantes y antisépticos. Asimismo, se convierte en aminas, ésteres, éteres y derivados carboxílicos.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua caliente. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dihydroxynaphthalene |
| Punto de fusión | 223°C to 225°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1238082 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol and hot water. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.17 |
| Porcentaje de pureza | 98% |