Learn More
2,6-Dihidroxinaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476984 5 g 5 g
11486984 25 g 25 g
11496984 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476984 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21465.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 581-43-1 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
2,6-Dihydroxynaphthalene is used in the preparation of 1,5-dichloro-2,6-diethynylnaphthalenes. It is used to produce convulsions in mice. It exhibits antiproliferative activity towards certain cells. It is also employed in the preparation of the first-generation rotaxane dendrimer. Further, it is used in the production of several dyes, pigments, fluorescent whiteners, tanning agents, antioxidants and antiseptics. In addition to this, it is converted into amines, esters, ethers and carboxylic derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,6-dihidroxinaftaleno se utiliza en la preparación de 1,5-dicloro-2,6-dietinilnaftalenos. Se emplea para producir convulsiones en ratones. Muestra actividad antiproliferativa contra ciertas células. También se emplea en la preparación de dendrímeros de rotaxano de primera generación. Además, se utiliza en la producción de varios colorantes, pigmentos, blanqueadores fluorescentes, agentes de curtido, antioxidantes y antisépticos. Asimismo, se convierte en aminas, ésteres, éteres y derivados carboxílicos.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua caliente. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 581-43-1
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.172
Número MDL MFCD00004082
Clave InChI MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
PubChem CID 93552
Nombre IUPAC naftaleno-2,6-diol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 223°C to 225°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1238082
Información de solubilidad Soluble in methanol and hot water. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dihydroxynaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Naphthalenediol