Learn More
2,6-Dihidroxinaftaleno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244604 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15244604 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15244604 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 115030050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dihydroxynaphthalene
CAS 581-43-1
Punto de fusión 220.0°C to 224.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C10H8O2
Fórmula lineal C10H6(OH)2
Cantidad 5 g
Beilstein 06,984
Sinónimo 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
Clave InChI MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
Nombre IUPAC naftaleno-2,6-diol
Peso molecular (g/mol) 160.17
PubChem CID 93552
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dihydroxynaphthalene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.