Learn More
Ácido 2,6-dihidroxiisonicotínico, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dihydroxyisonicotinic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | (HO)2(C5H2N)COOH |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.11 |
| Porcentaje de pureza | Tech. |
| Grado | Técnico |