Learn More
Ácido 2,6-dihidroxiisonicotínico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10390593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10390593 50 g 50 g
10407164 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10390593 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00524EE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 99-11-6
Fórmula molecular C6H5NO4
Peso molecular (g/mol) 155.11
Número MDL MFCD00006274
Clave InChI CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
PubChem CID 7425
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-6-oxo-1H-piridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Dihydroxyisonicotinic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Fórmula lineal (HO)2(C5H2N)COOH
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.11
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico