Learn More
2',6-Dihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342229 5 g 5 g
11332229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27229.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 92439-20-8 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92439-20-8
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.241
Número MDL MFCD00017676
Clave InChI YCGXYGWBHFKQHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6,2'-dihydroxyflavone, 2',6-dihydroxyflavone, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 688661
Nombre IUPAC 6-hidroxi-2-(2-hidroxifenil)cromos-4-ona
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6-Dihydroxyflavone
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 97%