Learn More
2,6-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16452718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16452718 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16452718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0801
MedChemExpress 2,6-Dihydroxybenzoic acid is a secondary metabolite of salicylic acid which has been hydrolyzed by liver enzymes during phase I metabolism.
2,6-Dihydroxybenzoic acid is a secondary metabolite of salicylic acid which has been hydrolyzed by liver enzymes during phase I metabolism.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydroxybenzoic acid
CAS 303-07-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H6O4
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (108.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 154.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism