Learn More
Ácido 2,6-dihidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491808 25 g 25 g
11401818 100 g 100 g
11411818 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14485.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 303-07-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-07-1
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002462
Clave InChI AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 9338
ChEBI CHEBI:68465
Nombre IUPAC ácido 2,6-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼164°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2209755
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dihydroxybenzoicacid