Learn More
2,6-dihidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 387-46-2 |
| Fórmula molecular | C7 H6 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 2,6-dihydroxy-, γ-Resorcylaldehyde (7CI,8CI), 2,6-Dihydroxybenzaldehyde, 6-Hydroxysalicylaldehyde, Ranjal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | Oc1cccc(O)c1C=O |
| Nombre IUPAC | 2,6-dihidroxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0317 |