Learn More
2',6'-Dihidroxiacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457576 5 g 5 g
11467576 25 g 25 g
11477576 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14627.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 699-83-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 699-83-2
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Número MDL MFCD00002270
Clave InChI YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
PubChem CID 69687
Nombre IUPAC 1-(2,6-dihidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6'-Dihydroxyacetophenone
Punto de fusión 156°C to 159°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1366061
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%