Learn More
2,6-Dihidroxi-4-metilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30135247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135247 50 mg 50 miligramos
30011013 100 mg 100 miligramos
30009503 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49461350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 526-37-4
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.1473
Sinónimo Atranol (6CI), γ-Resorcylaldehyde, 4-methyl- (7CI,8CI), 2,6-Dihydroxy-4-methylbenzaldehyde, 2,6-Dihydroxy-p-methylbenzaldehyde, 4-Methyl-2,6-dihydroxybenzaldehyde, p-Orsellinaldehyde, Benzaldehyde, 2,6-dihydroxy-4-methyl-
Nombre IUPAC 2,6-dihidroxi-4-metilbenzaldehído
SMILES Cc1cc(O)c(C=O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atranol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5-2-7(10)6(4-9)8(11)3-5/h2-4,10-11H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473